Läs mer
5-aminobensen-1,3-diolhydroklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10446262
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10446262 1 g 1g
10613203 250 mg 250mg
10274684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10446262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10193DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6318-56-5
Molekylformel C6H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 161.59
MDL-nummer MFCD00662897
InChI-nyckel VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
LEDER Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel NH2C6H3(OH)2.HCl
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-aminobensen-1,3-diolhydroklorid
Formel vikt 161.59
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride