Läs mer
5-aminobensen-1,3-diolhydroklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613203
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10613203 250 mg 250mg
10446262 1 g 1g
10274684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10193CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6318-56-5
Molekylformel C6H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 161.59
MDL-nummer MFCD00662897
InChI-nyckel VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
LEDER Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Linjär formel NH2C6H3(OH)2.HCl
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5-aminobensen-1,3-diol;hydroklorid
Formel vikt 161.59
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk