Läs mer
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450387
Change view
Kvantitet:
50 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450387 50 mg -
15440387 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64720.MF
Request Bulk or Custom Format
Aktivator av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK)
5-aminoimidazol-4-karboxamid 1-beta-D-ribofuranosid används som en cellgenomsläpplig aktivator av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK), en metabolisk masterregulator som aktiveras i tider av minskad energitillgänglighet (höga cellulära AMP:ATP-förhållanden) och tjänar till att hämma anabola processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Aminoimidazol-4-karboxamid 1-beta-D-ribofuranosid används som en cellgenomsläpplig aktivator av AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK), en metabolisk masterregulator som aktiveras i tider av minskad energitillgänglighet (höga cellulära AMP:ATP-förhållanden) och tjänar till att hämma anabola processer.
Löslighet
Löslig i DMSO vid 2 mg/ml. Löslig i vatten eller etanol vid mindre än 1 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2627-69-2
Molekylformel C9H14N4O5
Molekylvikt (g/mol) 258.23
MDL-nummer MFCD00869751
InChI-nyckel RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Synonym acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC-namn 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]imidazol-4-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Smältpunkt 214°C to 215°C
Färg Brun
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,16
Löslighetsinformation Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Formel vikt 258.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.