Läs mer
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt |
| CAS | 1246816-45-4 |
| Molekylformel | 13C2 C2 H6 15N N3 O . H Cl |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | AICA-13C2,15N, 4-Amino-5-carbamoylimidazole-13C2,15N2Hydrochloride Salt, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, AIC-13C2,15N, Ba 2756-13C2,15N, NSC 7784-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H/i2+1,3+1,7+1; |
| LEDER | Cl.N[13c]1nc[15nH][13c]1C(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-(4,5-^{13}C_{2},1^{15}N)1H-imidazole-5-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.556 |
| Formel vikt | 165.035 |