Läs mer
5-Aminoimidazole-4-carboxamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 72-40-2 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 O . Cl H |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride (9CI), Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-carbamoylimidazole hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H |
| LEDER | Cl.NC(=O)c1nc[nH]c1N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.58 |
| Formel vikt | 162.0308 |