Läs mer
5-aminoindan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10650866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10650866 5 g 5g
10099411 1 g 1g
10081964 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10650866 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB01003DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 3470-54-0
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
InChI-nyckel HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoindan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%