Läs mer
5-aminoindan, 97 %
Produktkod. 11307735
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307735 10 g 10g
11317735 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02504.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24425-40-9
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.194
MDL-nummer MFCD00003803
InChI-nyckel LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden-5-amin
LEDER C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoindane
Smältpunkt 32°C to 37°C
Kokpunkt 248°C to 250°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2082278
Formel vikt 133.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.