Läs mer
5-aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405837 1 g 1g
11415837 5 g 5g
11425837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24391.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5192-03-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5192-03-0
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.17
MDL-nummer MFCD00005679
InChI-nyckel ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindole, indol-5-ylamine, indole, 5-amino, unii-q732pg0y16, 1h-indol-5-ylamine, indole-5-ylamine, 5-indolamine, 5-amino indole, 5-amino-indole
PubChem CID 78867
ChEBI CHEBI:33067
IUPAC-namn lH-indol-5-amin
LEDER NC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoindole
Smältpunkt 130°C to 134°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 112348
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 132.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.