Läs mer
5-Aminoindole hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10224784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224784 250 mg Glass bottle 250mg
10041084 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10224784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426622500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 65795-92-8
Molekylformel C8H8N2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 168.63
MDL-nummer MFCD00077647
InChI-nyckel CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindole hydrochloride, 1h-indol-5-amine hydrochloride, 5-aminoindole monohydrochloride, 5-aminoindole hcl, 5-aminoindol-hydrochloride, 5-indolamine hydrochloride, 1h-indol-5-amine,hydrochloride
PubChem CID 16211959
IUPAC-namn 1H-indol-5-amine;hydrochloride
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoindole hydrochloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 253.0°C
Färg Brown to Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168.63
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminoindole hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.