Läs mer
5-aminoisoftalsyra, 95 %
Produktkod. 11477367
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477367 50 g 50g
11487367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15074.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
5-aminoisoftalsyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Aminoisoftalsyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-31-0
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00002522
InChI-nyckel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-namn 5-aminobensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoisophthalic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2805628
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 181.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.