Learn More
5-aminoisoftalsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7022349
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11477367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15074.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
5-aminoisoftalsyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Aminoisoftalsyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-31-0
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00002522
InChI-nyckel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-namn 5-aminobensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Aminoisophthalic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2805628
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 181.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.