Läs mer
5-aminoisophtalsyra, 98 %
Produktkod. 10459500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10459500 100 g Plastflaska 100g
10086153 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10459500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181331000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-31-0 | C8H7NR4 | 181,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-31-0
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
MDL-nummer MFCD00002522
InChI-nyckel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-namn 5-aminobensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoisophthalic acid
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, I, 636
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminoisophthalic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.