missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Aminoisophthalic Acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15878500
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878500 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15878500 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8012460050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 99-31-0
Smältpunkt 150°C to 156°C
MDL-nummer MFCD00002522
Kvantitet 50 g
Synonym 5-Aminoisophthalic acid, 5-Aminoisophthalic acid
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.