Läs mer
5-Aminoisoquinoline, 99%
Produktkod. 11324514
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324514 1 g 1g
11334514 5 g 5g
11344514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01223.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1125-60-6
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.18
MDL-nummer MFCD00006907
InChI-nyckel DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
PubChem CID 70766
IUPAC-namn isokinolin-5-amin
LEDER NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoisoquinoline
Smältpunkt 126°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 114465
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 144.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.