Läs mer
5-aminolevulinsyra-3-13C hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135437
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135437 0.5 mg 0.5mg
30004474 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6117820.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129720-95-2
Molekylformel C413CH9NO3•HCl
Molekylvikt (g/mol) 132.123646
Synonym 5-Amino-4-oxopentanoic Acid-13C, Hydrochloride, δ-Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, 5-ALA HCl-13C, Levulan-13C;
IUPAC-namn 5-amino-4-oxo(313C)pentansyra; hydroklorid
LEDER NCC([13CH2]CC(O)=O)=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;