Läs mer
Melford 5-aminolevulinsyra
Produktkod. 30017942
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017942 1 g
30017941 500 mg
30017943 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30017942 Leverantör Melford Leverantörsnummer A112501.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Substrat för detektion av delta-aminolevulinsyradehydratas.
Substrat för detektion av delta-aminolevulinsyradehydratas.
Specifikationer
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H9NO3-HCl
Kvantitet 1 g