Läs mer
5-Aminolevulinsyra hydroklorid, 99 %
Produktkod. 11314529
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314529 2 g 2g
11488776 100 mg 100mg
11498776 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16942.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2726.34 SEK
    2448.65 SEK / 2g
    Save 277.69 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167,59 g/mol
5-aminolevulinsyrahydroklorid spelar en viktig roll som en prekursor i syntesen av tetrapyrroler såsom klorofyll och hem. Det används i stor utsträckning vid fotodynamisk terapi av sjukdomar, nämligen Pagets sjukdom och humant papillomvirus (HPV) infektionsassocierad cervikal condylomata acuminata.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-aminolevulinsyrahydroklorid spelar en viktig roll som en prekursor i syntesen av tetrapyrroler såsom klorofyll och hem. Det används i stor utsträckning vid fotodynamisk terapi av sjukdomar, nämligen Pagets sjukdom och humant papillomvirus (HPV) infektionsassocierad cervikal condylomata acuminata.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
, metanol och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00012869
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Smältpunkt ∼156 °C (dekomposition)
Beilstein 3690651
Merck Index 14,446
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, metanol och vatten.
Kvantitet 2 g
Formel vikt 167.59
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.