Läs mer
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16451378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451378 5 g -
16442519 1 g -
16409056 100 mg -
16428948 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16451378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0305
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
MedChemExpress 5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS 9-2-5451
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10ClNO3
Kvantitet 5 g
Synonym 5-ALA hydrochlorideδ-Aminolevulinic acid hydrochloride5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (596.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (99.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(O)CCC(CN)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 167.59
Formel vikt 167.59
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death