Läs mer
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride |
| CAS | 5451-09-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H9 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Levulinic acid, 5-amino-, hydrochloride (8CI), Pentanoic acid, 5-amino-4-oxo-, hydrochloride (9CI), 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hydrochloride, Ameluz, Aminolevulinic acid hydrochloride, Levulan Kerastick, d-Aminolevulinic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H |
| LEDER | Cl.NCC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.59 |
| Visa mer |