missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Aminolevulinic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminolevulinic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 181.0506 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?