Läs mer
5-aminometyl-2-(Boc-amino)pyridin, 97 %
Produktkod. 11454490
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454490 1 g 1g
11464490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50078.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 187237-37-2 | C11H17N3O2 | 223,276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 187237-37-2
Molekylformel C11H17N3O2
Molekylvikt (g/mol) 223.276
MDL-nummer MFCD07781132
InChI-nyckel DFLQTVPEIMTXSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-5-aminomethyl pyridine, 5-aminomethyl-2-n-boc aminopyridine, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-aminomethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-aminomethyl-2-boc-amino pyridine, carbamic acid,n-5-aminomethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-tert-butoxycarbonyl-amino-5-aminomethylpyridine
PubChem CID 42553118
IUPAC-namn tert-butyl N-[5-(aminometyl)pyridin-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine
Smältpunkt 132°C to 134°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 223.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.