Läs mer
5-Aminomethyl-2-bromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminomethyl-2-bromopyridine |
| CAS | 120740-10-5 |
| Molekylformel | C6 H7 Br N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-3-pyridinemethanamine, (6-Bromopyridin-3-yl)methanamine, [(2-Bromopyridin-5-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2 |
| LEDER | NCc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-namn | (6-bromopyridin-3-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.037 |
| Formel vikt | 185.979 |