Läs mer
5-Aminomethyl-2-chloropyridine, 97%
Produktkod. 11384166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384166 25 g 25g
11364166 1 g 1g
11374166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19283.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97004-04-1 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97004-04-1
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.586
MDL-nummer MFCD00673153
InChI-nyckel XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminomethylpyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl methanamine, 6-chloro-3-picolylamine, 6-chloropyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methylamine, 2-chloro-5-aminomethyl pyridine
PubChem CID 7020927
IUPAC-namn (6-klorpyridin-3-yl)metanamin
LEDER C1=CC(=NC=C1CN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
Smältpunkt 27°C to 32°C
Kokpunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 8308740
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.