Läs mer
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31333215
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31333215 250 mg
31331257 5 g
31321200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31333215 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD106986250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride
CAS 874-43-1
Molekylformel C6H12Cl2N4
MDL-nummer MFCD00058194
Kvantitet 250 mg
LEDER NC1=NC(C)=NC=C1CN.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 211.09
Procent renhet 95%