Läs mer
Molecular Probes™ 5-(aminometyl)fluorescein, hydroklorid
Beskrivning
Den primära alifatiska aminen av 5-(aminometyl)fluorescein kan reversibelt kopplas till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ) för att bilda nya prober. Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 138588-53-1 |
| Färg | Orange-gul |
| Förpackning | 1 vardera |
| Molekylformel | C21H15NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-aminomethyl fluorescein, 5-aminomethyl fluorescein hydrochloride, 5-amfl, 6-aminomethyl-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 5'-aminomethyl-3,6-dihydroxyspiro 9h-xanthene-9,1' 3'h-isobenzofuran-3'-one, 5-aminomethyl-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one |
| InChI-nyckel | FKQRDXNGJULUOJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.35 |
| PubChem CID | 132166 |