missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Aminomethyl-salicylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminomethyl-salicylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 90610-24-5 |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)7-4-6(5-10)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,5,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)c1cc(CN)ccc1O |
| IUPAC-namn | methyl 5-(aminomethyl)-2-hydroxybenzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.649 |
| Formel vikt | 217.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?