Läs mer
5-Aminonaphthalen-2-ol, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449012
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449012 25 g
31433853 1 g
31433815 100 g
31435764 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31449012 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1285625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminonaphthalen-2-ol
CAS 86-97-5
Molekylformel C10H9NO
MDL-nummer MFCD00035729
Kvantitet 25 g
LEDER OC1=CC=C2C(N)=CC=CC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Procent renhet 95%