Läs mer
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, tech. 85%
Produktkod. 11480283
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480283 25 g 25g
11444200 50 g 50g
11490283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11433.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84-89-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
5-aminonaftalen-1-sulfonsyra är ett derivatiseringsmedel i prekolonnderivatiseringen av viss kiral fenoxisyra. Cu(II) baserat på ett dansylderivat syntetiserades med 29,2% totalt utbyte genom ett sjustegs syntesförfarande från det lättillgängliga utgångsmaterialet 5-aminonaftalen-1-sulfonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-aminonaftalen-1-sulfonsyra är ett derivatiseringsmedel i prekolonnderivatisering av viss kiral fenoxisyra. Cu(II) baserat på ett dansylderivat syntetiserades med 29,2% totalt utbyte genom ett sjustegs syntesförfarande från det lättillgängliga utgångsmaterialet 5-aminonaftalen-1-sulfonsyra.
Löslighet Löslig i varmt
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-89-9
Molekylformel C10H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 223.25
MDL-nummer MFCD00014315
InChI-nyckel DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
PubChem CID 6793
IUPAC-namn 5-aminonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER NC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2214149
Merck Index 14,6404
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
Formel vikt 223.25
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.