Läs mer
5-aminonaftalen-2-sulfonsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322026 25 g 25g
11312026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03099.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-79-9 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-79-9
Molekylformel C10H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 223.246
MDL-nummer MFCD00004030
InChI-nyckel UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,6-cleve's acid, 1-aminonaphthalene-6-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-naphthylamine-6-sulfonic acid, kyselina cleve, cleve's acid-1,6, 1-amino-6-sulfonaphthalene, 5-naphthylamine-2-sulfonic acid, cleve's beta-acid
PubChem CID 8408
ChEBI CHEBI:44188
IUPAC-namn 5-aminonaftalen-2-sulfonsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1819887
Merck Index 14,2350
Formel vikt 223.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.