Läs mer
5-aminonikotinsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10093383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10093383 5 g Glasflaska 5g
10562992 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10093383 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361140050
Kemiska identifierare
CAS 24242-19-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00129116
InChI-nyckel BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2
PubChem CID 354316
ChEBI CHEBI:68578
IUPAC-namn 5-aminopyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminonicotinic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminonicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.