Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Aminonicotinic acid, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminonicotinic acid |
| CAS | 24242-19-1 |
| Molekylformel | C6H6N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00129116 |
| Kvantitet | 5g |
| Beilstein | 115848 |
| Synonym | 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2 |
| InChI-nyckel | BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-aminopyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |