Läs mer
5-Aminopentanenitrile Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminopentanenitrile Hydrochloride |
| CAS | 1638108-03-8 |
| Molekylformel | C5H10N2 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4,6H2 |
| LEDER | NCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 5-aminopentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.61 |
| Formel vikt | 98.0844 |