Läs mer
5-Aminopentyl Methanthiosulfonate Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminopentyl Methanthiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 351422-76-9 |
| Molekylformel | C6 H15 N O2 S2 . Br H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2S2.BrH/c1-11(8,9)10-6-4-2-3-5-7;/h2-7H2,1H3;1H |
| LEDER | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCN |
| IUPAC-namn | 5-methylsulfonylsulfanylpentan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.23 |
| Formel vikt | 276.9806 |