Läs mer
5-Aminopicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminopicolinic Acid |
| CAS | 24242-20-4 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-, Picolinic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Aminopicolinic acid, 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10) |
| LEDER | Nc1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-aminopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0429 |