Läs mer
5-aminopyrazol-1-karboxylsyra tert-butylester O, TRC
Produktkod. 30323587
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30323587 5 mg
1 options
Produktkod. 30323587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6291485MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Molekylformel C8H13N3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
IUPAC-namn tert-butyl 5-aminopyrazol-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 183.21
Formel vikt 183.1008