Läs mer
5-aminopyrazol-1-karboxylsyra tert-butylester O, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O |
| CAS | 1003011-02-6 |
| Molekylformel | C8H13N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N |
| IUPAC-namn | tert-butyl 5-aminopyrazol-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.1008 |