Läs mer
5-aminokinolin, TRC
Produktkod. 30313262
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30313262 1 g
1 options
Produktkod. 30313262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6291651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Molekylformel C9 H8 N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
LEDER Nc1cccc2ncccc12
IUPAC-namn Kinolin-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0687