Läs mer
5-aminosalicylsyra, 99 %
Produktkod. 10347210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10347210 5 g 5g
10409640 25 g 25g
10581761 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10347210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134330050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-57-6 | C7H7NR3 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-57-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007877
InChI-nyckel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminosalicylic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 283.0°C
Färg Beige-brun till grå
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(OH)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 5974
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Formel vikt 153.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.