Läs mer
5-aminosalicylsyra (mesalazin), TRC
Produktkod. 30136102
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136102 25 g
30133522 100 g
17931385 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25810025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym Salicylic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Aminosalicylic acid, Apriso, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Colasa, Delzicol, Fisalamine, Fivasa, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesalazine, Mesalsal, Mesasal, Mezavant, NSC 38877, Novo-5 ASA, Pentasa, Rovasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxybensoesyra
LEDER Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Mesalazine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vikt 153.0426
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.