Learn More
5-aminosalicylsyra, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448881 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11448881 25 g 25g
11458881 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11448881 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215477025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
InChI-nyckel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Aminosalicylic acid
Färg Vitt till grått
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.1
Fysisk form Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.