Läs mer
5-aminosalicylsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448881 25 g 25g
11458881 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215477025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 SEK
    1846.12 SEK / 25g
    Save 93.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 89-57-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
InChI-nyckel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminosalicylic acid
Färg Vitt till grått
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.1
Fysisk form Pulver