missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-aminosalicylsyra, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4774375 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11448881

Brand: MP Biomedicals 0215477025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 89-57-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
InChI-nyckel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-namn 5-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Aminosalicylic acid
Färg Vitt till grått
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.1
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.