Läs mer
5-(aminosulfonyl)-1-metyl-lH-pyrrol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10243812
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10243812 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10243812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01488DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H8N2O4S
MDL-nummer MFCD02677728
Kvantitet 1 g
Synonym 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
InChI-nyckel HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn 1-metyl-5-sulfamoylpyrrol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 204.2
PubChem CID 2743018
Formel vikt 204.21
Procent renhet 97%