missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Aminosulfonyl)-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 33045-52-2 |
| Molekylformel | C9 H11 N O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13) |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.25 |
| Formel vikt | 245.0358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?