missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Aminotetramethyl Rhodamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminotetramethylrhodamine |
| CAS | 167095-10-5 |
| Molekylformel | C24 H23 N3 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 5-amino-3',6'-bis(dimethylamino)-, 5-Aminotetramethyl Rhodamine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O3/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)29-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)24(19)18-8-5-14(25)11-17(18)23(28)30-24/h5-13H,25H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)ccc45)N(C)C)c1 |
| IUPAC-namn | 6-amino-3',6'-bis(dimethylamino)spiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.46 |
| Formel vikt | 401.1739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?