Läs mer
5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione |
| CAS | 30161-97-8 |
| Molekylformel | C5 H4 N4 O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-3,6-dihydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.18 |
| Formel vikt | 184.0055 |