Läs mer
5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol |
| CAS | 1382839-19-1 |
| Molekylformel | C10H17NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dihydroxyamino Adamantane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c11-8-1-7-2-9(12,4-8)6-10(13,3-7)5-8/h7,12-13H,1-6,11H2 |
| LEDER | N[C@@]12C[C@H]3C[C@](O)(C1)C[C@@](O)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 5-aminoadamantane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vikt | 183.1259 |