Läs mer
5-Aminouracil, 98%
Produktkod. 10543401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543401 25 g Glasflaska 25g
10185140 2.5 g Glass bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10543401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226820250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-52-5 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 932-52-5
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD00006025
InChI-nyckel BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
PubChem CID 13611
ChEBI CHEBI:46348
IUPAC-namn 5-amino-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER NC1=CNC(=O)NC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Aminouracil
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 463
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formel vikt 127.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminouracil
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.