Läs mer
5-Aminovaleric acid, 97%
Produktkod. 10205680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10205680 5 g 5g
10387660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153910050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 660-88-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660-88-8
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00008232
InChI-nyckel JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminovaleric acid, 5-amino-pentanoic acid, homopiperidinic acid, 5-aminopentanoate, valeric acid, 5-amino, delta-amino-n-valeric acid, pentanoic acid, 5-amino, delta-aminovaleric acid, 5-amino-n-valeric acid, 5-aminovalerate
PubChem CID 138
ChEBI CHEBI:15887
IUPAC-namn 5-aminopentansyra
LEDER C(CCN)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminovaleric acid
Smältpunkt 158.0°C to 161.0°C
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)4CO2H
Beilstein 04, 418
Löslighetsinformation solution
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.