Läs mer
5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| CAS | 627-95-2 |
| Molekylformel | C5H11NO2 . HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Aminopentanoic Acid Hydrochloride, 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, delta-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h1-4,6H2,(H,7,8);1H |
| LEDER | Cl.NCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-aminopentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.61 |
| Formel vikt | 153.0557 |