Läs mer
5-Aminovaleric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16409386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409386 100 mg
1 options
Produktkod. 16409386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015878
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aminovaleric acid
CAS 660-88-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 110 mg/mL (938.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER OC(=O)CCCCN
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation